Merck
661120
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
44-48 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron Letters, 45, 7395-7395 (2004)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission