Merck
749478
Sigma-Aldrich
Cholesterol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,3,4-13C3, 5-Cholesten-3β-ol-2,3,4-13C3
Seleccione un Tamaño
2 MG
US$ 1.040,00
5 MG
US$ 2.270,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
US$ 1.040,00
5 MG
US$ 2.270,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C24H46O
Peso molecular:
389.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted