Merck
C8503
Sigma-Aldrich
Colesterol
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 157,00
100 G
US$ 318,00
500 G
US$ 1.380,00
1 KG
US$ 2.110,00
5 KG
US$ 6.960,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 157,00
100 G
US$ 318,00
500 G
US$ 1.380,00
1 KG
US$ 2.110,00
5 KG
US$ 6.960,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O
Número de CAS:
Peso molecular:
386.65
Beilstein:
1915888
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141804
eCl@ss:
39023139
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
sheep wool
Ensayo
≥92.5% (GC)
Formulario
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Aplicación
El colesterol se utilizó para preparar complejos inmunoestimulantes para intensificar las respuestas celular y humoral.[1] Se incorporó en el pienso animal para estudiar el efecto de las dietas ricas en colesterol.[2][3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente principal de todas las membranas biológicas; ~ el 25 % de todos los lípidos cerebrales es colesterol.
El colesterol es un lípido que constituye en torno al 20-25% de los componentes estructurales de las membranas celulares. Determina la fluidez y la permeabilidad de la membrana, haciéndola permeable al agua pero no a los iones ni a los protones. El colesterol también regula las funciones de las proteínas transportadoras y de comunicación presentes en las membranas plasmáticas.[4] Las principales lugares de síntesis del colesterol son el intestino delgado y el hígado.[5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Effects of probiotic bacteria, isoflavones and simvastatin on lipid profile and atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits: a randomized double-blind study
Cavallini DC et al
Lipids in Health and Disease, 8, doi: 10-doi: 10 (2009)
Anja Helgeby et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(6), 3697-3706 (2006-03-07)
The cholera toxin A1 (CTA1)-DD/QuilA-containing, immune-stimulating complex (ISCOM) vector is a rationally designed mucosal adjuvant that greatly potentiates humoral and cellular immune responses. It was developed to incorporate the distinctive properties of either adjuvant alone in a combination that exerted
R R Grummer et al.
Journal of animal science, 66(12), 3160-3173 (1988-12-01)
Cholesterol utilized for steroid synthesis by ovarian tissue may be derived from de novo synthesis or cellular uptake of lipoprotein cholesterol. The majority of blood cholesterol is transported by either low (LDL) or high (HDL) density lipoproteins, depending on the
Effects of 2 or 5 consecutive exercise days on adipocyte area and lipid parameters in Wistar rats
Guerra RL et al
Lipids in Health and Disease, 6, doi: 10-doi: 10 (2007)
John M Dietschy et al.
Journal of lipid research, 45(8), 1375-1397 (2004-07-16)
Unesterified cholesterol is an essential structural component of the plasma membrane of every cell. During evolution, this membrane came to play an additional, highly specialized role in the central nervous system (CNS) as the major architectural component of compact myelin.
Artículos
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Protocolos
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf