677574
Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Cholest-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mol peso
393.63 (atom % calculation)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?