Merck
737232
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
38-43 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)