A79604
4-Aminosalicylic acid
99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, PAS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Aminosalicylic acid, 99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to beige
mp
135-145 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Aplicación
- Azo derivatives of 4-ASA with anti-inflammatory effects.
- Ammonium 4-aminosalicylate salt polymorphs which are used as pharmaceutical ingredients.
- Salicylic acid-triazole analogs which are used as quorum sensing inhibitors against Pseudomonas aeruginosa.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?