468231
2,4-Diaminopyrimidine
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H,(H4,5,6,7,8)
InChI key
YAAWASYJIRZXSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c