734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%
Sinónimos:
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
190-194 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.[6]
- 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.[7]
- Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.[8]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?