Merck
734454
Sigma-Aldrich
Thiophene-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
146.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
51-54 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI key
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F
flash_point_c
51 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)