Merck
P62402
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
Isonicotinaldehyde
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 125,00
100 G
US$ 312,00
500 G
US$ 811,00
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 125,00
100 G
US$ 312,00
500 G
US$ 811,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
107.11
Beilstein:
105342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
Clave InChI
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Pyridinecarboxaldehyde is a heterocyclic building block used to prepare Schiff bases via a Korich-type reaction.[1]
Aplicación
4-Pyridinecarboxaldehyde can be used for the synthesis of:
  • ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.[2]
  • meso-Substituted A3-corroles.[3]
  • N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).[4]
  • 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.[5]
  • 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.[6]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
172.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cross coupling of acyl and aminyl radicals: Direct synthesis of amides catalyzed by Bu4NI with TBHP as an oxidant.
Liu Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(13), 3231-3235 (2012)
A combined computational/experimental study on HSA binding of two water-soluble Schiff base ligands derived from pyridine derivative and ethylendiamine.
Hajar Molaee et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(3), 641-648 (2018-02-03)
Efficient synthesis of meso-substituted corroles in a H2O- MeOH mixture.
Koszarna B and Gryko DT
The Journal of Organic Chemistry, 71(10), 3707-3717 (2006)
Copper (I) iodide complex with 4-pyridinecarboxaldehyde ligand: Synthesis, spectroscopic characterisation, AIM and NCI analysis combined with molecular docking and antibacterial activity studies
Celik S, et al.
Journal of Molecular Structure, 134279, 1273-1273 (2023)
Helical water chain mediated proton conductivity in homochiral metal-organic frameworks with unprecedented zeolitic unh-topology.
Sahoo SC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17950-17958 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf