228796
3-Thiopheneethanol
99%
Sinónimos:
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
Clave InChI
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)