Merck
288985
Sigma-Aldrich
2-Thiophenecarbonyl chloride
97%
Sinónimos:
α-Thenoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
146.59
Beilstein:
110145
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.590 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
densidad
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Clave InChI
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The postfunctionalization reaction of 2-thiophenecarbonyl chloride with single walled carbon nanotubes (SWCNTs) was studied[1].
Aplicación
2-Thiophenecarbonyl chloride was used in the synthesis of building blocks derived from ornithine by undergoing acylation/sulphonation of copper complex of orthinine[2].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ferdinand Hof et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(49), 18385-18395 (2013-11-22)
The reactivity of reduced single walled carbon nanotubes (SWCNTs) (carbon nanotubides), prepared under strict inert conditions in a glovebox with respect to the covalent functionalization with hexyl iodide and subsequent exposure to ambient conditions (air, moisture), was systematically investigated by
T Lescrinier et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 49(2), 183-189 (1997-02-01)
Recently great interest has arisen in the synthesis of combinatorial libraries, and this technology provides a significant partner to contemporary strategies in rational design and lead discovery. By simple combination of a given set of building blocks, high numbers of