302295
5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
75-77 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 1%, clear, yellow
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Clave InChI
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?