Merck
732575
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
Sinónimos:
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H12Cl2PtS2
Número de CAS:
Peso molecular:
390.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
160-162 °C
cadena SMILES
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)