731544
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)