Merck
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 255,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 255,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO · C2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
disponibilidad
not available in EU
mp
131-136 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)