Merck
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 108,00
US$ 108,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 108,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 108,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
90-95 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
Clave InChI
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)