Merck
716375
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
97%
Sinónimos:
3-Methyl-2,5-dibromothiophene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 93,70
US$ 93,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 93,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Br2S
Número de CAS:
Peso molecular:
255.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 93,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.613
densidad
1.974 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)