456373
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
97%
Sinónimos:
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
densidad
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.