Merck
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
Sinónimos:
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
654.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES string
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI key
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)