Merck
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I)
Sinónimos:
Bis[chlorobis(ethylene)rhodium], Bis[chlorodiethylenerhodium], Chlorobis(ethylene)rhodium dimer, Dichlorotetra(ethene)dirhodium, Dichlorotetrakis(ethene)dirhodium, Diethylenerhodium chloride dimer, Divinylrhodium chloride dimer, Tetrakis(ethylene)dichlorodirhodium, [Rh(C2H4)2Cl]2
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 162,00
1 G
US$ 891,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 162,00
1 G
US$ 891,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16Cl2Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
388.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I) may be used in the preparation of Π-bound rhodium organometallic complexes of ROMP-derived poly(1,5-cyclooctadiene) (poly(COD)). [ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization; COD= 1,5-cyclooctadiene][1]
Precursor to Rh(I) norbornadiene catalyst used in an asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids to cyclic enones.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)