Merck
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 281,00
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 281,00
About This Item
Fórmula lineal:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Número de CAS:
Peso molecular:
778.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
powder
composición
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Arizona
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions