Merck
663727
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethoxysulfonamide
97%
Sinónimos:
2,2,2-Trichloroethyl sulfamate, Sulfamic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4Cl3NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
228.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
52-58 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl3NO3S/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
Clave InChI
VOKONKGVTXWZJI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... STS(412)
Aplicación
Nitrogen source in an intermolecular rhodium-catalyzed (662623) amination of C-H bonds.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
Artículos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.