Merck
684562
Sigma-Aldrich
2-(tert-butyldimethylsilyloxy)naphthalene-6-boronic acid
Sinónimos:
tert-Butyl[[6-(dihydroxyboryl)-2-naphthyl]oxy]dimethylsilane, [6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]naphthalen-2-yl]boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23BO3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
302.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
244-248 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C16H23BO3Si/c1-16(2,3)21(4,5)20-15-9-7-12-10-14(17(18)19)8-6-13(12)11-15/h6-11,18-19H,1-5H3
Clave InChI
QJXUSWJSQVIBCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Room temperature trifluoromethylation via copper catalyzed oxidative cross-coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)