Merck
684252
Sigma-Aldrich
Topiramate-13C6
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C6H21NO8S
Número de CAS:
Peso molecular:
345.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)O[13C@@H]2[13CH2]O[13C@@]3([13CH2]OS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[13C@H]3[13C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1
Clave InChI
KJADKKWYZYXHBB-OYKWVVKKSA-N
Aplicación
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)