901744
2-(5-(3-(4-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)isoxazol-5-yl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid
Sinónimos:
Aryl halide chemistry informer library compound X9
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
disponibilidad
available only in USA
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(c(cc1)Br)OC2CCN(CC2)c3n[o]c(c3)c4n[n](nn4)CC(=O)O
InChI
1S/C17H16BrFN6O4/c18-12-2-1-10(19)7-13(12)28-11-3-5-24(6-4-11)15-8-14(29-22-15)17-20-23-25(21-17)9-16(26)27/h1-2,7-8,11H,3-6,9H2,(H,26,27)
Clave InChI
UJEAABFSXKCSGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)