Merck
ALD00056
Sigma-Aldrich
2-Naphthalenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
210.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
83-88 °C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clave InChI
LGWYRYDAHZTSKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.