680214
N-Boc-4-(2-oxoethyl)piperidine
97%
Sinónimos:
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
38-42 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pim-1 inhibitors
- Selective GPR119 agonists for type II diabetes
Reactant for:
- α-arylation of aldehydes
- Enantioselective α-benzylation of aldehydes via photoredox organocatalysis
- Enantioselective α−triflouromethylation of aldehydes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?