Merck
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-prolinal
97%
Sinónimos:
(S)-N-Boc-pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 91,70
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 91,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
Key building block for norsecurinine-type alkaloids and isaindigotidione carboskeleton.[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)