Saltar a
B1403
Boc-L-alaninal
≥98%
Sinónimos:
Boc-L-alanine aldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 500,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Boc-L-alaninal, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI key
OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CTSK(1513)
Application
Boc-L-alaninal is used as a reagent for organic synthesis of C(26)-C(32) Oxazole Fragment of Calyculin C and other molecules.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
15052A2628589551
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (CP)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CTSK(1513)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)