675938
Me4tButylXphos
96%
Sinónimos:
Tetramethyl di-tBuXPhos
Seleccione un Tamaño
US$ 155,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 155,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
mp
168-172 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16/h17-21H,1-16H3
Clave InChI
RCRYEYMHBHPZQD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Buchwald Ligands
Buchwald and coworkers develop versatile phosphine ligands for Pd-catalyzed C–N bond formation; enhancing synthetic reactions for 20 years.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Contenido relacionado
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.