Merck
773905
Sigma-Aldrich
RockPhos Pd G3
Sinónimos:
RockPhos-G3-palladacycle, [(2-Di-tert-butylphosphino-3-methoxy-6-methyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 151,00
500 MG
US$ 717,00
5 G
US$ 5.320,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 151,00
500 MG
US$ 717,00
5 G
US$ 5.320,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H62NO4PPdS
Número de CAS:
Peso molecular:
838.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
Características
generation 3
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220-250 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC1=CC=C(OC)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C.NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49OP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
PANIJJUVUGSZSP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst containing bulk RockPhos ligand. This system has been shown to be effective for cross-coupling reactions like the arylation of aliphatic alcohols.
Synthesis and Application of Palladium Precatalysts that Accommodate Extremely Bulky Di-tert-butylphosphino Biaryl Ligands
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Contenido relacionado
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.