Merck
804193
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
Sinónimos:
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 221,00
1 G
US$ 779,00
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 221,00
1 G
US$ 779,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H66NO4PPdS
Peso molecular:
866.48
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 221,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
Descripción general
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.