Merck
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylene)dioxythiophene
97%
Sinónimos:
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, EDOT analog
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 315,00
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 315,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
212.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 315,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.534
densidad
1.109 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.