Merck
751871
Sigma-Aldrich
3,4-Dihexylthiophene
97%
Sinónimos:
3,4-Bis-n-hexyl thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28S
Número de CAS:
Peso molecular:
252.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494
densidad
0.925 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Clave InChI
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This material is used in the synthesis of donor-acceptor copolymers and low-band gap polymers for use in Organic Photovoltaic Applications. It also has shown to enhance the thermal stability of polythiophene: fullerene solar cells.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kevin Sivula et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(43), 13988-13989 (2006-10-26)
Regioregularity has been shown to be an important aspect for the properties of poly(3-hexylthiophene) both in the pristine material and in bulk heterojunction photovoltaics with the fullerene derivative PCBM. Here we present a straightforward method to adjust the effective regioregularity
Li, Y.; Xue, L.; Li, H.; Li, Z.; Xu, B.; Wen, S.; Tian, W.
Macromolecules, 42, 4491-4491 (2009)
Banishoeib, F.; Henckens, A.; Fourier, S.; Vanhooyland, G.; Breselge, M.
Thin Solid Films, 516, 3978-3978 (2008)
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.