729078
3,4-Ethylenedithiothiophene
Sinónimos:
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.685
densidad
1.374 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)