Merck
653845
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(NH2)2C≡N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
144-148 °C
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
InChI key
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)