640441
4-Bromo-1,2-diaminobenzene
97%
Sinónimos:
4-Bromo-2-aminoaniline, 4-Bromo-o-phenylenediamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-69 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Clave InChI
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?