422649
4,5-Dichlorophthalonitrile
99%
Sinónimos:
1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4,5-Dichloro-1,2-dicyanobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-Dicyano-1,2-dichlorobenzene
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
Clave InChI
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?