Merck
D71607
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 155,00
25 G
US$ 516,00
US$ 155,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 155,00
25 G
US$ 516,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1072811
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 155,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
158-164 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Clave InChI
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Peter Zöllner et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 38(7), 709-714 (2003-08-05)
The derivatization reaction of the mycotoxin moniliformin with 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene was previously introduced to improve distinctly the sensitivity of an assay applying high-performance liquid chromatography prior to fluorescence detection. In the course of the implementation of this derivatization approach into a
Jin-Aa Oh et al.
Journal of separation science, 40(20), 3958-3968 (2017-08-24)
Malondialdehyde has been used as a biomarker for lipid peroxidation in biological samples. An ultra-high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry method was developed to determine the levels of malondialdehyde in human urine and saliva samples. To select the