Merck
645796
Sigma-Aldrich
3,5-Diformyl-2-fluorophenylboronic acid
Sinónimos:
2-Fluoro-3,5-diformylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BFO4
Número de CAS:
Peso molecular:
195.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
235-240 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
InChI key
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)