Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
98%
Sinónimos:
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 105,00
5 G
US$ 345,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 105,00
5 G
US$ 345,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21Br3
Número de CAS:
Peso molecular:
441.04
Beilstein:
7639256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
crystals
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)