Merck
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH=CHB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
120.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
Clave InChI
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)