Merck
646369
Sigma-Aldrich
6,6-Dimethylfulvene
technical grade
Sinónimos:
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 247,00
US$ 247,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 247,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Beilstein:
1616308
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 247,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)