224839
Bismuth(III) chloride
reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder, chunks or granules
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: bismuth
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- Alcoholysis, acetolysis and hydrolysis of epoxides to form the corresponding β-alkoxy and β-acetoxy alcohols and diols.
- Preparation of thiiranes from oxiranes using ammonium thiocyanate.
- Three component coupling of carbonyl compound, amine and dialkyl phosphite to form α-amino phosphonates.
- Allylation of secondary benzyl alcohols with allyltrimethylsilane.
- [4 + 2] cycloaddition between dienes and α-carbonyl ethylenic dienophiles.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)