Merck
644366
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
assay
97%
form
solid
mp
95-99 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
InChI key
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)