Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-109-7
Beilstein/REAXYS Number:
1210061
MDL number:
Assay:
97%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8% | description foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100% | description foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 99.8% |
| assay 97% | assay ≥99.8% | assay 100% | assay 99.8% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 129-132 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?