Merck
609471
Sigma-Aldrich
Cloruro de amonio-15N
92-97.9 atom % 15N
Sinónimos:
Cloruro de amonio marcado con 15N
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 1.660,00
US$ 1.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 1.660,00
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
92-97.9 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)