Merck
660663
Sigma-Aldrich
D-Glucosa-13C6
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinónimos:
D-Glucosa-ul-13C, Dextrosa-13C6
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 772,00
5 G
US$ 2.330,00
US$ 772,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 772,00
5 G
US$ 2.330,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
186.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 772,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liyang Cui et al.
Nature biotechnology, 39(3), 357-367 (2020-10-21)
Depletion of mitochondrial copper, which shifts metabolism from respiration to glycolysis and reduces energy production, is known to be effective against cancer types that depend on oxidative phosphorylation. However, existing copper chelators are too toxic or ineffective for cancer treatment.