Merck
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 992,00
US$ 992,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 992,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
184.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 992,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)